Tisk…
LLE High Recovery Vial Racks and Vials
Dodavatel: EPREP
01-03128 01-03126
EPRE01-03128EA 883 CZK
EPRE01-03128 EPRE01-03126
LLE High Recovery Vial Racks and Vials
Přístroje na přípravu vzorků
ePrep 20 and 50 ml high recovery PP vials are ideal for syringe LLE techniques (Patent Pending) on the ePrep Sample Preparation Workstation.