Uhličitan draselný, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Potash
IN14572A-100G
IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA
622
CZK
APOSIN14572A-100G
APOSIN14572A-1KG
Uhličitan draselný, anhydrous 99%
Uhličitan draselný
Vzorec:
K₂CO₃ MW: 138.21 Bod tání: 891 °C Hustota: 2.42 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS číslo: 584-08-7 Merck Index: 13,07702 |