Tisk…
Kyselina sírová
Dodavatel: Merck
84727-2.5L 84727-500ML
SUPL84727-2.5LEA 5770 CZK
SUPL84727-2.5L SUPL84727-500ML
Kyselina sírová
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.84
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9