Tisk…
Volně stojící mraznička, s NoFrost, FNd 7227
Dodavatel: Liebherr
LIEBFND7227EA 0 CZK
LIEBFND7227
Volně stojící mraznička, s NoFrost, FNd 7227
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
NoFrost chrání mrazicí prostor před nežádoucí námrazou, která spotřebovává hodně energie a může být drahá. NoFrost znamená žádné zdlouhavé a časově náročné odmrazování mrazicího oddílu, více času na jiné věci a úsporu peněz.
  • Chránit před mrazem
  • Zásuvka s pohodlným vyklápěním
  • Spořič energie
  • Alarm výpadku napájení
  • Dveřní alarm
  • Vario prostor
  • Pomoc při zavírání
  • Nastavitelné nožičky
  • Vyměnitelné těsnění dveří
  • Funkce vhodné do myčky
Dotykový displej umožňuje snadné a intuitivní ovládání. Jednoduché, klasické a vysoce kvalitní s lesklým bíle lakovaným povrchem. Spotřebič můžete velmi snadno otevřít pomocí vertikálně integrované a ergonomicky namontované rukojeti. Naše technologie BluPerformance z něj dělá skutečného všestranného.
Nabízí obrovský objem a spoustu chladicí kapacity – ale také spotřebuje velmi malé množství energie. Má tak klidný charakter, že ho sotva slyšíte. Jeho tajemství spočívá v moderním interiéru. Všechny komponenty jsou vzájemně technicky a mechanicky přizpůsobeny.
Konektorový kabel (délka): 2 100 mm