Tisk…
VWR®, Mraznička, −25 ℃
Dodavatel: VWR Collection
471-1312EA 32010 CZK
471-1312 471-1348
VWR®, Mraznička, −25 ℃
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Navrženo tak, aby splňovalo požadavky každodenního laboratorního použití.
  • Digitální displej s regulátorem venkovní teploty
  • Uzamykatelné a otočné dveře
  • Několik alarmů včetně výpadku napájení, vysoké/nízké teploty, chyby senzoru a alarmů otevřených dveří
  • Pod lavicí
  • Teplotní rozsah –10 až –25 °C
  • Ekologické chladivo, R600a
  • Přímé chlazení (statické)
Maximální zatížení police: 20 kg
Rovnoměrnost teploty: ±3,0 °C
Informace o dodávce: Dodáváno s odnímatelnými napájecími kabely (včetně zástrčky EU/UK/CH).