Tisk…
VWR® Spark-Free Freezer, –25 ℃, certifikace ATEX
Dodavatel: VWR Collection
471-1311EA 26546 CZK
471-1311 471-1347
VWR® Spark-Free Freezer, –25 ℃, certifikace ATEX
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Navrženo tak, aby splňovalo požadavky každodenního laboratorního použití, skladování biologických produktů a skladování hořlavých materiálů.
  • Digitální displej s regulátorem venkovní teploty
  • Uzamykatelné a otočné dveře
  • Několik alarmů včetně výpadku napájení, vysoké/nízké teploty, chyby senzoru a alarmů otevřených dveří
  • Pod lavicí
  • Teplotní rozsah –10 až –25 °C
  • Ekologické chladivo, R600a
  • Přímé chlazení (statické)
Maximální zatížení police: 20 kg
ATEX (odolný proti výbuchu v interiéru): Ano
Rovnoměrnost teploty: ±3,0 °C
Certifikace: Bezjiskrový mrazák má certifikaci ATEX v aplikačním rozsahu II 3G Ex ic nA II T6, což znamená, že spotřebiče lze nalézt v prostředí celé zóny II (včetně II A a II B, II C).
Informace o dodávce: Dodáváno s odnímatelnými napájecími kabely (včetně zástrčky EU/UK/CH).