Tisk…
Grafit, powder, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
24488.290EA 1860 CZK
24488.290 24488.360 24488.460
Grafit, powder, GPR RECTAPUR®
Grafit
Vzorec: C
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Loss on drying (120°C) ≤ 2.5 %
Particle size (< 75 μm) ≥ 95 %
Substances soluble in ethanol ≤ 0.2 %