Tisk…
Záložní systémy pro mrazáky ULT
Dodavatel: Thermo Scientific
332353G01 332353G02 332353G05 332353G06
HERA332353G01EA 103870 CZK
HERA332353G01 HERA332353G02 HERA332353G05 HERA332353G06
Záložní systémy pro mrazáky ULT
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Možnosti záložního systému CO₂ a LN₂ pro truhlicové mrazničky s ultranízkou teplotou.
  • Instalováno z výroby, funguje na nezávislé záložní sondě
Zabezpečení vzorku je u chladírenských skladů prvořadé a záložní systémy pomáhají zajistit trvalou ochranu v případě problému s chladícím systémem s chladírenským skladovacím zařízením. Možnosti zálohování LN₂ a CO₂ pomáhají udržovat teploty pod -60 °C, dokud se primární chladicí systém jednotky nevrátí do provozu.
Informace pro objednávání: Přidejte k objednávkové konfiguraci s truhlicovou mrazničkou ULT.