Tisk…
3,5-Difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412357-250MG PC412357-1G
APOSPC412357-250MGEA 0 CZK
APOSPC412357-250MG APOSPC412357-1G
3,5-Difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
3,5-Difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₃
MDL Number: MFCD17011981
CAS číslo: 1132666-81-9