Tisk…
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, crystals ACS
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 10790 CZK
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, crystals ACS
Šťavelan didraselný monohydrát
Form: Crystal
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23
Bod tání: 356 °C
Hustota: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150033
CAS číslo: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.5% Min.