Tisk…
β-Alanine
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
AL120-12KG AL120-2.5KG AL120-50KGBL
SPCMAL120-12KGEA 125010 CZK
SPCMAL120-12KG SPCMAL120-2.5KG SPCMAL120-50KGBL
β-Alanine
β-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89.09
Bod varu: 201
Bod tání: 94
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008200
CAS číslo: 107-95-9
Merck Index: 13,00204