Tisk…
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
Varování
P1453-2.5KG P1453-500GM P1453-100GM
SPCMP1453-2.5KGEA 50560 CZK
SPCMP1453-2.5KG SPCMP1453-500GM SPCMP1453-100GM
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98% NF
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát
Propyl Gallate, NF is used as an antioxidant.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Bod varu: 449 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145…148 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002196
CAS číslo: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98% Min.