Tisk…
Zinc sulphate heptahydrate ≥99%, granular USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Nebezpečí
ZI120-500GM ZI120-12KG ZI120-2.5KG
SPCMZI120-500GMEA 3680 CZK
SPCMZI120-500GM SPCMZI120-12KG SPCMZI120-2.5KG
Zinc sulphate heptahydrate ≥99%, granular USP
Síran zinečnatý heptahydrát
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99% Min.