Tisk…
D-(-)-Mannitol ≥96%, powder USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
MA165-2.5KG MA165-500GM
SPCMMA165-2.5KGEA 29420 CZK
SPCMMA165-2.5KG SPCMMA165-500GM
D-(-)-Mannitol ≥96%, powder USP
D(-)-Manitol
Mannitol, Powder, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Bod varu: 290…295 °C (4 hPa)
Bod tání: 164…169 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064287
CAS číslo: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 96% Min.