Manganistan draselný concentrate for dilution to 0.02 mol (0.1N) vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Dose for preparation of 1 litre of solution.
91352.600EA
2860
CZK
91352.600
Manganistan draselný concentrate for dilution to 0.02 mol (0.1N) vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 |
Výsledky specifikačního testu
Molarity | 0.0199 - 0.0201 mol/l (20°C) |