FAM benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
88264.290EA
2830
CZK
88264.290
88264.360
88264.460
FAM benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
FAM benzine
Bod varu:
65 °C (1013 hPa) Hustota: 0,76 g/cm3 (15 °C) Bod vzplanutí: –26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00282001 CAS číslo: 64742-49-0 UN: 1268 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Density (15°C) | 0.690 - 0.710 kg/m3 |
Non-volatile matter (mg/100 ml) | max. 2 |
Aromatics (as C6H6) | max. 0.1% |
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) | 85 - 95% |
n-Hexane | max. 5.0% |