4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51313-250MG
PC51313-1G
PC51313-5G
APOSPC51313-250MGEA
5920
CZK
APOSPC51313-250MG
APOSPC51313-1G
APOSPC51313-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O MW: 255.03184 g/mol |
MDL Number:
MFCD18394990 CAS číslo: 181806-49-5 UN: 3265 |