Tisk…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56691-250MG PC56691-1G
APOSPC56691-250MGEA 7440 CZK
APOSPC56691-250MG APOSPC56691-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₂BrF₆N
MW: 318.01329 g/mol
MDL Number: MFCD28727944
CAS číslo: 1805971-70-3
UN: 3276