3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-iodobenzene
PC50181-250MG
PC50181-1G
APOSPC50181-250MGEA
8070
CZK
APOSPC50181-250MG
APOSPC50181-1G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene
Vzorec:
C₇H₄BrF₂I MW: 332,91193 g/mol |
MDL Number:
MFCD18391110 CAS číslo: 1261569-90-7 UN: 3265 |