Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57797-250MG PC57797-1G PC57797-5G
APOSPC57797-250MGEA 5200 CZK
APOSPC57797-250MG APOSPC57797-1G APOSPC57797-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, technická kvalita
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅Br₂F₃O₂
CAS číslo: 2167152-82-9
UN: 3265