Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57771-250MG PC57771-1G
APOSPC57771-250MGEA 6220 CZK
APOSPC57771-250MG APOSPC57771-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₆Br₂F₂
MDL Number: MFCD18391076
CAS číslo: 1261760-28-4
UN: 3265