Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57762-250MG PC57762-1G
APOSPC57762-250MGEA 7440 CZK
APOSPC57762-250MG APOSPC57762-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
MW: 232,02486 g/mol
MDL Number: MFCD18391066
CAS číslo: 1128269-99-7
UN: 3439