Tisk…
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99151-250MG PC99151-1G
APOSPC99151-250MGEA 5790 CZK
APOSPC99151-250MG APOSPC99151-1G
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₅Br₂F₃O₂
CAS číslo: 2169339-89-1
UN: 3261