Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC55719-250MG PC55719-1G
APOSPC55719-250MGEA 7050 CZK
APOSPC55719-250MG APOSPC55719-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₄Br₂F₄O
MDL Number: MFCD32899475
CAS číslo: 2168316-92-3
UN: 3261