Tisk…
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501916-250MG PC501916-1G PC501916-5G
APOSPC501916-250MGEA 5920 CZK
APOSPC501916-250MG APOSPC501916-1G APOSPC501916-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285.91146 g/mol
MDL Number: MFCD22381221
CAS číslo: 1571115-92-8
UN: 3261