Tisk…
3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50180-250MG PC50180-1G
APOSPC50180-250MGEA 6220 CZK
APOSPC50180-250MG APOSPC50180-1G
3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄Br₂FI
MW: 393.81753 g/mol
CAS číslo: 2092531-09-2
UN: 3261