4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57120-250MG
PC57120-1G
APOSPC57120-250MGEA
6850
CZK
APOSPC57120-250MG
APOSPC57120-1G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene ≥95%
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Vzorec:
C₇H₄BrF₂I MW: 332.91193 g/mol |
MDL Number:
MFCD18391114 CAS číslo: 1261671-69-5 UN: 3261 |