Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC37884-250MG PC37884-1G
APOSPC37884-250MGEA 6220 CZK
APOSPC37884-250MG APOSPC37884-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
MW: 330,37616 g/mol
MDL Number: MFCD28733998
CAS číslo: 1805518-57-3
UN: 3261