4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56686-250MG
PC56686-1G
APOSPC56686-250MGEA
6220
CZK
APOSPC56686-250MG
APOSPC56686-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₄Br₂F₆ MW: 385.92647 g/mol |
MDL Number:
MFCD28728007 CAS číslo: 1805513-09-0 UN: 3261 |