2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0746-250MG
PC0746-1G
APOSPC0746-250MGEA
5390
CZK
APOSPC0746-250MG
APOSPC0746-1G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₃F |
MDL Number:
MFCD03094091 CAS číslo: 497181-23-4 UN: 3261 |