Tisk…
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61455-250MG OR61455-1G OR61455-5G
APOSOR61455-250MGEA 2690 CZK
APOSOR61455-250MG APOSOR61455-1G APOSOR61455-5G
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
MDL Number: MFCD11847530
CAS číslo: 1194354-14-7
UN: 3261