Tisk…
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400751-250MG OR400751-1G
APOSOR400751-250MGEA 5390 CZK
APOSOR400751-250MG APOSOR400751-1G
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrClI
MDL Number: MFCD18393366
CAS číslo: 1035263-31-0
UN: 3261