3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400227-250MG
OR400227-1G
APOSOR400227-250MGEA
6420
CZK
APOSOR400227-250MG
APOSOR400227-1G
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrClIO |
MDL Number:
MFCD28040499 CAS číslo: 1823925-41-2 UN: 3261 |