Tisk…
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400246-250MG OR400246-1G
APOSOR400246-250MGEA 8700 CZK
APOSOR400246-250MG APOSOR400246-1G
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrClI
MDL Number: MFCD18393369
CAS číslo: 912343-41-0
UN: 3261