Tisk…
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99149-250MG PC99149-1G PC99149-5G
APOSPC99149-250MGEA 4960 CZK
APOSPC99149-250MG APOSPC99149-1G APOSPC99149-5G
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.04194 g/mol
MDL Number: MFCD22124418
CAS číslo: 1824101-54-3