Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC912791-1G PC912791-5G
APOSPC912791-1GEA 1660 CZK
APOSPC912791-1G APOSPC912791-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Bod tání: 143…145 °C
MDL Number: MFCD08532493
CAS číslo: 177420-63-2