Tisk…
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC99064-250MG PC99064-1G PC99064-5G
APOSPC99064-250MGEA 6390 CZK
APOSPC99064-250MG APOSPC99064-1G APOSPC99064-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
MDL Number: MFCD32903680
CAS číslo: 2460515-82-4