Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC901498-1G PC901498-5G PC901498-10G
APOSPC901498-1GEA 3540 CZK
APOSPC901498-1G APOSPC901498-5G APOSPC901498-10G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02
MDL Number: MFCD09835093
CAS číslo: 1114808-87-5