Tisk…
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57811-250MG PC57811-1G PC57811-5G
APOSPC57811-250MGEA 2900 CZK
APOSPC57811-250MG APOSPC57811-1G APOSPC57811-5G
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅Br₂FO₂
MDL Number: MFCD06204165
CAS číslo: 773134-10-4