2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57127-250MG
PC57127-1G
APOSPC57127-250MGEA
5200
CZK
APOSPC57127-250MG
APOSPC57127-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol
Vzorec:
C₆H₃BrClFO MW: 225.44282 g/mol |
MDL Number:
MFCD26895908 CAS číslo: 157165-23-6 |