Tisk…
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57412-1G PC57412-5G PC57412-10G
APOSPC57412-1GEA 2610 CZK
APOSPC57412-1G APOSPC57412-5G APOSPC57412-10G
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥98%
1-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.02 g/mol
MDL Number: MFCD22381231
CAS číslo: 1528607-78-4