1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56983-250MG
PC56983-1G
PC56983-5G
APOSPC56983-250MGEA
910
CZK
APOSPC56983-250MG
APOSPC56983-1G
APOSPC56983-5G
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₄BrClF₂O MW: 257,4599 g/mol |
MDL Number:
MFCD18390891 CAS číslo: 345226-22-4 |