Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56978-250MG PC56978-1G
APOSPC56978-250MGEA 7440 CZK
APOSPC56978-250MG APOSPC56978-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrFIO
MDL Number: MFCD31660988
CAS číslo: 2092187-40-9