3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57809-250MG
PC57809-1G
APOSPC57809-250MGEA
5390
CZK
APOSPC57809-250MG
APOSPC57809-1G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec:
C₆H₅Cl₂FN₂ |
MDL Number:
MFCD29977177 CAS číslo: 1702399-91-4 |