Tisk…
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57808-250MG PC57808-1G PC57808-5G
APOSPC57808-250MGEA 5390 CZK
APOSPC57808-250MG APOSPC57808-1G APOSPC57808-5G
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₃Cl₂FN₂O₂
MDL Number: MFCD30162392
CAS číslo: 1698952-59-8