Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57726-250MG PC57726-1G
APOSPC57726-250MGEA 8070 CZK
APOSPC57726-250MG APOSPC57726-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.0249 g/mol
MDL Number: MFCD28536133
CAS číslo: 1630983-04-8