Tisk…
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57124-250MG PC57124-1G
APOSPC57124-250MGEA 6350 CZK
APOSPC57124-250MG APOSPC57124-1G
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
MDL Number: MFCD28733923
CAS číslo: 1807003-11-7