Tisk…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57122-250MG PC57122-1G
APOSPC57122-250MGEA 6850 CZK
APOSPC57122-250MG APOSPC57122-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
MDL Number: MFCD30184438
CAS číslo: 1067882-62-5