Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57119-250MG PC57119-1G
APOSPC57119-250MGEA 6220 CZK
APOSPC57119-250MG APOSPC57119-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFIO₂
CAS číslo: 2090463-67-3