Tisk…
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
PC56008-250MG PC56008-1G PC56008-5G
APOSPC56008-250MGEA 1580 CZK
APOSPC56008-250MG APOSPC56008-1G APOSPC56008-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
MW: 335.3400 g/mol
MDL Number: MFCD12026232
CAS číslo: 1067882-65-8